N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

26211.298EA 55.7 EUR
26211.298 26211.425 26211.550
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003193
CAS-Nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.003 meq/g
Water Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR