(±)-3,5,5-Trimethyl-1-Hexanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
262134REA 73.3 EUR
262134R
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-Hexanol, TECHNICAL
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-Hexanol
Formel: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 193…194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036138
CAS-Nummer: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37229e1f94f0ca0beccd95c10e5aa4bc92298d4e&vid=6e796ba4819a3eb496c38b2850887cd5d9dcb820&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.826 - 0.831