Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen

26217.298EA 87.9 EUR
26217.298 26217.323 26217.367 26217.460
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Molecular Weight: 165.83 g/mol
Siedepunkt: 121.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM

Limited Time Sale

Select items below are currently on sale

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Brechungsindex (20°C) 1.503 - 1.505

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR