1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99,0% analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 1,10-Phenanthroliniumchlorid Monohydrat, 1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat

26230.102EA 117 EUR
26230.102
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat ≥99,0% analytisches Reagens
1,10-Phenanthrolin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Molecular Weight: 234,68 g/mol
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150061
CAS-Nummer: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99,0 %
Suited for iron reagent Passes test
Suited for oxido reduction indicator Passes test
Ignition residue (SO4) Max. 0,2 %
Trocknungsverlust (100-105°C) Max. 8,0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR