Bimsstein, Pulver, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Bims

26396.365EA 170 EUR
26396.365
Bimsstein, Pulver, TECHNICAL
Pumice stone
Schmelzpunkt: > 500 °C
MDL: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR