Natriumdesoxycholat, Millipore®

Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung

Synonyme: Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat, Desoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz

264101-1 264101-100 264101-25
264101-1EA 1240 EUR
264101-1 264101-100 264101-25
Natriumdesoxycholat, Millipore®
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molecular Weight: 414.56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR