Natriumdesoxycholat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
Synonyme:
Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat, Desoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz
264101-1
264101-100
264101-25
264101-1EA
1240
EUR
264101-1
264101-100
264101-25
Natriumdesoxycholat, Millipore®
Natriumdesoxycholat
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₄ Molecular Weight: 414.56 g/mol Schmelzpunkt: 357…365 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064139 CAS-Nummer: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 |