(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
264806-1G
264806-5G
264806-1GEA
100
EUR
264806-1G
264806-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
Formel:
CH₁₁ClO₃ Siedepunkt: 118 °C/0,8 mmHg (Lit.) Dichte: 1,227 g/ml (25 °C) (Lit.) Flammpunkt: 108 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00012046 CAS-Nummer: 52711-92-9 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour); Yellow to Red to Brown | Conforms to Requirements |
Appearance (Form) | Liquid |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Titration by AgNO3 | After Oxygen Combustion: 98.5 - 101.5% |
GC (area %) | ≥98.5% |