Dextransulfat Natriumsalz, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
265152-10
265152-50
265152-10EA
118
EUR
265152-10
265152-50
Dextransulfat Natriumsalz, Calbiochem®
Dextran sulphate sodium salt
Formel:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n |
MDL:
MFCD00081551 CAS-Nummer: 9011-18-1 |