Ammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
2652-38EA 0 EUR
2652-38
Ammoniumsulfat 50% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay ((NH4)2SO4) min. 500 g/l
Density (g/ml) at 20°C 1.239 - 1.253
Escherichia coli (absent) none detected
pH at 20°C 6.8 - 7.2
Salmonella (absent) none detected
Total Aerobic Microbial Count, cfu/ml max. 100
Total Yeast and Mold Count, cfu/ml max. 100
Ammonium Sulfate Solution