Blei(II)nitrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
26554.260EA 63.1 EUR
26554.260
Blei(II)nitrat ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Schmelzpunkt: 450…470 °C
Dichte: 4,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,05432
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Substances not precipitated by H2SO4 Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm