Blei(II,IV)oxid, rot, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
26572.295EA 102 EUR
26572.295
Blei(II,IV)oxid, rot, TECHNICAL
Blei(II,IV)oxid
Formel: Pb₃O₄
Siedepunkt: 2682 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 830 °C
Dichte: 9,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00078491
CAS-Nummer: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,05449
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as PbO2) Min. 30 %