Polyethylenglycol 300, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
26605.290EA
78
EUR
26605.290
26605.360
Polyethylenglycol 300, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 300
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Hydroxyl value | 356 - 394 |
pH (5%) | 5,0 - 7,0 |
Viscosity (20°C) | 80,0-105,0 mPa.s |
Heavy metals (as Pb) | max 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | max 0.1 % |
Water | max 0.5% |