Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig ACS +100 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
266434-500G
266434-500GEA 116.82 EUR
266434-500G
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig ACS +100 mesh, Fluka™
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08640
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form granular
Loss on drying (200°C) Max. 7 %
Grain size < 100 mesh Max. 1 %
CO₂-absorption capacity Min. 19.0 %
Capacity ≥19.0 % absorption capacity (CO₂)
Particle Size +100 mesh