Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

26669.266EA 37.9 EUR
26669.266 26669.290 26669.368 26669.460
Kaliumhydroxid ≥85%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Siedepunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 360 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 85 %
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
CO3 (as K2CO3) Max. 2.0 %
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SiO4 (as SiO2) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR