Kaliumbromat ≥99,8% (Trockenmasse), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
26703.232EA 91.5 EUR
26703.232
Kaliumbromat ≥99,8% (Trockenmasse), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (getrocknete Substanz) Min. 99.8 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Br (Bromide) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm