Kaliumcarbonat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens natriumfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Pottasche
26727.267EA 73.7 EUR
26727.267
Kaliumcarbonat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens natriumfrei
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) Min. 99,0 %
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Trocknungsverlust (300°C) Max. 1 %
Mit NH4OH fällbare Substanzen Max. 100 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 10 ppm
Gesamt S (als SO4) Max. 30 ppm
Cl (Chlorid) Max. 30 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 10 ppm
SiO4 (als SiO2) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Kupfer) Max. 5 ppm
Fe (Eisen) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Natrium) Max. 0,02 %
Pb (Blei) Max. 5 ppm