Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Potassiumchloride
26752.366EA 126 EUR
26752.366
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %