Kaliumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

26759.291EA 58.3 EUR
26759.291 26759.360 26759.462
Kaliumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium chloride
Formel: KCl
Siedepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR