Kaliumchromat 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

26774.236EA 131 EUR
26774.236 26774.293
Kaliumchromat 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194.19 g/mol
Siedepunkt: 1000
Schmelzpunkt: 985
Dichte: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 12,07784

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR