Kaliumdichromat ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
26784.231EA
104
EUR
26784.231
26784.297
Kaliumdichromat ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Kaliumdichromat
Formel:
K₂Cr₂O₇ Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 398 °C Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011367 CAS-Nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3087 ADR: 5.1 (6.1),II REACH: 01-2119454792-32 Merck Index: 12,07790 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.8 % |
Insolubility in water | Max. 0.03 % |
Loss on drying (130°C) | Max. 0.05 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 200 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 % |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |
Statement on the use | Confirmed |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |