Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥96%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Ferrocyankalium Trihydrat, gelbes Blutlaugensalz

26812.295EA 64.5 EUR
26812.295 26812.460
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥96%, TECHNICAL
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 96 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR