Kaliumfluorid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

26821.230EA 59.3 EUR
26821.230 26821.296 26821.365
Kaliumfluorid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58.1 g/mol
Siedepunkt: 1505
Schmelzpunkt: 860
Dichte: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %
Acidity Max. 0.05 meq/g
Alkalinity Max. 0.02 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 30 ppm
Insolubility in water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.3 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR