Kaliumiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
26839.264EA 179 EUR
26839.264
Kaliumiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Schmelzpunkt: 560 °C
Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Br + Cl + ClO3 (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm