Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

26843.235EA 135 EUR
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Kaliumiodid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kaliumiodid
Formel: Kl
Siedepunkt: 1330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 681 °C
Dichte: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR