Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
26857.368EA 104 EUR
26857.368
Kaliumnitrat ≥97%, TECHNICAL
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Schmelzpunkt: 334 °C
Dichte: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %