di-Kaliumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
26887.293EA 123 EUR
26887.293
di-Kaliumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel: (COOK)₂·H₂O
Schmelzpunkt: 356 °C
Dichte: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150033
CAS-Nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (20°C; 5 %) 7.0 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %