Kaliumpermanganat 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

26910.237EA 56.4 EUR
26910.237 26910.294 26910.410
Kaliumpermanganat 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: > 240 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identification A
Identification B
Insolubility in water


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR