Kaliumdihydrogenphosphat ≥99%, kristallisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
26923.298EA 81.5 EUR
26923.298 26923.367
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99%, kristallisiert, GPR RECTAPUR®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm