Kaliumdihydrogenphosphat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

26925.295EA 81.5 EUR
26925.295 26925.364 26925.460
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253 °C
Dichte: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR