di-Kaliumhydrogenphosphat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
di-Kaliumphosphat, di-Kaliumorthophosphat, Kaliumphosphat dibasisch, Dikaliumhydrogenphosphat, sek. Kaliumphosphat
26930.260EA
52.7
EUR
26930.260
26930.293
26930.362
di-Kaliumhydrogenphosphat ≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Kaliumhydrogenphosphat
Formel:
K₂HPO₄ Molecular Weight: 174.18 g/mol Schmelzpunkt: 340 Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011383 CAS-Nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...