N,N′-Bis(salicyliden)-1,2-phenylendiamin ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)-1,2-phenylenediamine, N,N'-Disalicylal-1,2-phenylenediamine, 2,2'-((1,2-Phenylenebis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol
269492-5G
269492-5GEA
162
EUR
269492-5G
N,N′-Bis(salicyliden)-1,2-phenylendiamin ≥97%, Sigma-Aldrich®
N,N′-Bis(salicyliden)-1,2-phenylendiamin
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine,97%
Formel:
C₂₀H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 316,36 g/mol Schmelzpunkt: 163…165 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009995 CAS-Nummer: 3946-91-6 |