Natrium-3-(trimethylsilyl)propionat-[D4], Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
269913-1G
269913-1GEA 263 EUR
269913-1G
Natrium-3-(trimethylsilyl)propionat-[D4], Supelco®
Natrium-3-(trimethylsilyl)propionat-[D4]
Formel: C₆H₉D₄NaO₂Si
MDL: MFCD00002762
CAS-Nummer: 24493-21-8
EINECS: 246-286-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27dd9946734c55d030c348505e9a75af5a733c7&vid=56c03cdf6a5f368e7aa5540ad91573c046c23c01&prid=web&clid=SAPDAM