Kaliumhydrogensulfat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbisulfat
27011.237EA
46.5
EUR
27011.237
27011.294
27011.460
Kaliumhydrogensulfat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ Schmelzpunkt: 214 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 13,07695 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...