Kaliumhydrogensulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27012.297EA 85.5 EUR
27012.297
Kaliumhydrogensulfat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumhydrogensulfat
Formel: KHSO₄
Schmelzpunkt: 214 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011404
CAS-Nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm