N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
270458-1L
270458-2.5L
270458-4X4L
270458-6X1L
270458-1LEA
163.48
EUR
270458-1L
270458-2.5L
HONC270458-4X4L
270458-6X1L
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Formel:
C₅H₉NO Molecular Weight: 99.13 g/mol Siedepunkt: 204 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.028 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 9.5 %(V) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003193 CAS-Nummer: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 325 nm | Max. 0.10 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.50 |
Absorbance at 285 nm | Max. 1.0 |
APHA | Max. 10 |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |
Vapor Pressure | 0.29 mmHg ( 20 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.47 (lit.) |
Autoignition Temperature | 518 °F |