di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: L(+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (R,R)-(+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (+)-Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat, (R,R)-(+)-Weinsäure Dikaliumsalz Hemihydrat, (R,R)-(+)-Dikaliumtartrat Hemihydrat, L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz Hemihydrat
27048.291EA 130 EUR
27048.291
di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
di-Kalium-L(+)-tartrat Hemihydrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOK·0.5H₂O
Molecular Weight: 235,28 g/mol
Dichte: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150136
CAS-Nummer: 6100-19-2
EINECS: 205-697-7
Merck Index: 12,07849
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm