L(+)-Kaliumhydrogentartrat 99,0-101,0% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: L(+)-Kaliumbitartrat, L(+)-Weinsäure Kaliumsalz, L(+)-Kaliumtartrat monobasisch
27057.361EA 1080 EUR
27057.361
L(+)-Kaliumhydrogentartrat 99,0-101,0% Ph. Eur.
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Molecular Weight: 188,18 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,943 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Spec. opt. rotation (dried substance) 8 - 9.2 °
Oxalic acid Max. 500 ppm
Cl (Chloride) Max. 500 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 500 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Trocknungsverlust (105°C) Max. 0,5 %
Lösungsmittel-Rückstände Entspricht
Residual solvents Passes test