Kaliumtellurit, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

27074.154EA 504 EUR
27074.154
Kaliumtellurit, TECHNICAL
Kaliumtellurit
Formel: K₂TeO₃
Schmelzpunkt: 460…470 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011379
CAS-Nummer: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07850

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR