Propylenoxid ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: (±)-Propylenoxid, (±)-Propenoxid, (±)-Methyloxiran
27165.295EA 66.4 EUR
27165.295
Propylenoxid ≥99%, TECHNICAL
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Molecular Weight: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005126
CAS-Nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %