Pyridin ≥99%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

27194.295EA 75.6 EUR
27194.295
Pyridin ≥99%, TECHNICAL
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR