Pyridin, wasserfrei ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, für die Karl Fischer Titration
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Azabenzene, Azine
27198.298EA 269 EUR
27198.298
Pyridin, wasserfrei ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, für die Karl Fischer Titration
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molecular Weight: 79,1 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Gehalt (GC) Min. 99,7 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,200 meq/g
Wasser Max. 0,0200 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0020 %
Reduzierende Substanzen Max. 0,0005 %
Piperidin Max. 0,0100 %
2-Methylpyridin Max. 0,20 %
NH4 (Ammonium) Max. 0,0010 %
Cl (Chlorid) Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,0005 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,01 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,05 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,01 ppm
Pb (Blei) Max. 0,01 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0,05 ppm