Essigsäure 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethansäure

27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
27221-1LEA 58.39 EUR
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
Essigsäure 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR