Essigsäure 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
27221-1L
27221-2.5L
27221-5L
27221-4X2.5L
27221-4X5L
27221-6X1L
27221-1LEA
58.39
EUR
27221-1L
27221-2.5L
27221-5L
27221-4X2.5L
27221-4X5L
27221-6X1L
Essigsäure 99 - 100% 99-100, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60.05 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0005 % |
Explosion Limit | 4 %, 59 °F |
Vapor Density | 2.07 (vs air) |
Autoignition Temperature | 800 °F |