Chininsulfat Dihydrat, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: (-)-Chininhemisulfat Dihydrat

27250.120EA 103 EUR
27250.120
Chininsulfat Dihydrat, TECHNICAL
Chininsulfat Dihydrat
Formel: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
Molecular Weight: 782.96 g/mol
Schmelzpunkt: 219
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150790
CAS-Nummer: 6119-70-6
EINECS: 212-359-2
Merck Index: 12,03822

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR