ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Borsäure, Borhydroxid
2733.5000EA 44.7 EUR
2733.5000
ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 1.9 - 2.1 %