Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
27341.294EA 185 EUR
27341.294
Chinolin ≥96%, TECHNICAL
Chinolin
Formel: C₉H₇N
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006736
CAS-Nummer: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 96 %
IR Spectrum Passes test