p-Benzochinon ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Chinon, 1,4-Benzochinon
27346.291EA 0 EUR
27346.291
p-Benzochinon ≥98%, TECHNICAL
p-Benzochinon
Formel: C₆H₄O₂
Molecular Weight: 108,1 g/mol
Siedepunkt: ∼174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Dichte: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001591
CAS-Nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %