Resorcin 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,3-Dihydroxybenzol, Resorcinol
27378.234EA 129 EUR
27378.234
Resorcin 99,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Resorcin
Formel: C₆H₆O₂
Molecular Weight: 110,11 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Dichte: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002269
CAS-Nummer: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Melting point 109 - 112 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Insolubility in methanol Max. 50 ppm
Phenol 0.02%
Pyrocatechol 0.02%