Thiazinrot, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Dinatrium-2-[4-[(1-hydroxy-4-sulfonato-2-naphthyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazol-7-sulfonat

27419.123EA 88.5 EUR
27419.123
Thiazinrot, TECHNICAL
Thiazinrot
Formel: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Molecular Weight: 599,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2150-33-6
EINECS: 218-422-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR